Få mere at vide
Oleamide, MedChemExpress
Beschreibung
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Oleamide |
| CAS | 301-02-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H35NO |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 25 mg/mL (88.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (88.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.48 |
| Formel vægt | 281.48 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?