Få mere at vide
Oleacein, 90%, TRC
Artikelnummer. 17998964
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998964 10 mg
17968774 100 mg
17998204 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO52455010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149183-75-5
Molekylær formel C17H20O6
Molekylvægt (g/mol) 320.34
Synonym (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoat
SMIL C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleacein
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Formel vægt 320.126