Få mere at vide
Tocris Bioscience™ OLDA
Beskrivelse
Potent endogenous vanilloid TRPV1 (VR1) receptor agonist (EC50 = 36 nM at hVR1) with low affinity for rCB1 receptors (Ki = 1.6 μM). Potently induces VR1-mediated thermal hyperalgesia in rats in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OLDA |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 417.63 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.634 |