Få mere at vide
Olaquindox, TRC
Artikelnummer. 30428007
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428007 100 mg
30415293 500 mg
30420065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO515000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23696-28-8
Molekylær formel C12 H13 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 263.25
Synonym 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-carboxamid
SMIL Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olaquindox
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Formel vægt 263.0906