Få mere at vide
Olaquindox 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323313
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323313 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323313 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15724000ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olaquindox
CAS 23696-28-8
Analyt- eller komponentnavne Olaquindox
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H13 N3 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
SMIL Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 263.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 263,0906 g/mol