Få mere at vide
Olaquindox 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olaquindox |
| CAS | 23696-28-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Olaquindox |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17) |
| SMIL | Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-carboxamid |
| Vis mere |