Få mere at vide
Olaparib, Mikromol™
Artikelnummer. 18052130
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18052130 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052130 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3926.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Olaparib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olaparib
CAS 763113-22-0
Analyt- eller komponentnavne Olaparib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H23 F N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[3-[[4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-, Piperazine, 1-(cyclopropylcarbonyl)-4-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]- (9CI), 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, 4-(3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, AZD 2281, KU 0059436, KU 59436, Lynparza, Olaparib
InChI formel InChI=1S/C24H23FN4O3/c25-20-8-5-15(14-21-17-3-1-2-4-18(17)22(30)27-26-21)13-19(20)24(32)29-11-9-28(10-12-29)23(31)16-6-7-16/h1-5,8,13,16H,6-7,9-12,14H2,(H,27,30)
SMIL Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)C5CC5
IUPAC navn 4-[[3-[4-(cyclopropancarbonyl)piperazin-1-carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-2H-phthalazin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 434.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 434,1754 g/mol