Få mere at vide
Olanzapin, TRC
Artikelnummer. 18033030
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033030 100 mg
18030050 500 mg
18023130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO253750100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132539-06-1
Molekylær formel C17 H20 N4 S
Molekylvægt (g/mol) 312.43
Synonym 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Formel vægt 312.1409
Procent renhed >95%