Få mere at vide
Olanzapin-Thiolactam Urenhed, TRC
Artikelnummer. 18040920
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040920 5 mg
18023930 10 mg
18030530 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2537805MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017241-36-9
Molekylær formel C17 H20 N4 O S
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Synonym (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
IUPAC navn (1Z)-1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-sulfanyliden-1H-1,5-benzodiazepin-3-yliden] propan-2-one
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formel vægt 328.1358
Procent renhed >95%