Få mere at vide
Olanzapine Pamoate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine Pamoate Hydrate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O6.C17H20N4S.H2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3;1H2 |
| Formel vægt | 718.2461 |