Få mere at vide
Olanzapine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30041318
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041318 25 mg
30041125 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO25376025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174794-02-6
Molekylær formel C17 H20 N4 O S
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Synonym 1-Methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxide, Olanzapine Imp. D (EP), Olanzapine N-Oxide, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
SMIL Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Formel vægt 328.1358
Procent renhed >95%