Få mere at vide
Olanzapine N-Oxide, LoGiCal
Artikelnummer. 30458111
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458111 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458111 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0329.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine N-Oxide
CAS 174794-02-6
Analyt- eller komponentnavne Olanzapine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N4 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Olanzapine Imp. D (EP), Olanzapine USP Related Compound C, Olanzapine USP RC C, 1-Methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxide, Olanzapine N-Oxide, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238, Olanzapine Related Compound C, Olanzapine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)([O-])CC4
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 328.1358 g/mol