Få mere at vide
Olanzapin, Mikromol™
Artikelnummer. 18071610
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18071610 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Olanzapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnavne Olanzapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin
Molekylvægt (g/mol) 312.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 312,1409 g/mol