Få mere at vide
Olanzapin, Lipomed
Artikelnummer. 30458795
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458795 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458795 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMOLZ1064FB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Olanzapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
CAS 132539-06-1
Analyt- eller komponentnavne Olanzapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N4 S
Synonym Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5] benzodiazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 312.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 312,1409 g/mol