missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olanzapine Lactam Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Olanzapine Ketolactam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11- |
| Formel vægt | 312.1586 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?