Få mere at vide
Olanzapine EP Impurity C (as Chloride), Mikromol™
Beskrivelse
Olanzapine EP Impurity C (as Chloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride) |
| CAS | 719300-59-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 Cl N4 S . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Olanzapine Imp. C (EP), 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride, Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride, Olanzapine Impurity C as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClN4S.ClH/c1-13-11-14-17(22-7-9-23(2,12-19)10-8-22)20-15-5-3-4-6-16(15)21-18(14)24-13;/h3-6,11,21H,7-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CCl)CC4 |
| IUPAC navn | 4-[4-(chloromethyl)-4-methylpiperazin-4-ium-1-yl]-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine;chloride |
| Vis mere |