Få mere at vide
Olanzapine - d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine-d8 |
| CAS | 1093380-13-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 2H8 H12 N4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine','2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-, Olanzapine-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.48 |
| Vis mere |