Få mere at vide
Olanzapine-d3 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine-d3 N-Oxide |
| CAS | 1189732-75-9 |
| Molekylær formel | C17H17D3N4OS |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-4-oxido-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | CC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(CC4)(C([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.45 |
| Formel vægt | 331.1546 |