Få mere at vide
Olanzapine-d3 (4-methyl-d3-piperazinyl), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine-methyl-D3 |
| CAS | 786686-79-1 |
| Molekylær formel | C17 2H3 H17 N4 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2-Methyl-4-(4-methyl-d3-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, Integrol-d3, LY 170053-d3, Lanzac-d3, Oleanz-d3, 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine (9 CI), 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine (9 CI), 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine (9 CI), 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine (9 CI), 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19 H,7-10H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.45 |
| Formel vægt | 315.1597 g/mol |
| Vis mere |