Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin
Artikelnummer. 16554264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16554264 1 g 1g
16564264 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16554264 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.43 DKK
    599.65 DKK / 1g
    Spare 66.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132539-06-1
Molekylær formel C17H20N4S
Molekylvægt (g/mol) 312.44
MDL nummer MFCD00866702
InChI nøgle WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-methyl-8-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-thia-2,9-diazatricyclo[8.4.0.03,7]tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-hexaen
SMIL CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
Smeltepunkt 194.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Formel vægt 312.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Olanzapine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine