Få mere at vide
R&D Systems™ Olanzapine
Artikelnummer. 18752744
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752744 10 mg
18702644 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752744 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4349/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.59 DKK
    743.40 DKK / 10mg
    Spare 81.19 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT2A/D2 antagonist; atypical antipsychotic
Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties. Also a highly potent activator of hM4Di DREADDs (EC50 values are 5 nM in vitro and 7 nM in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132539-06-1
Molekylær formel C17H20N4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 312.43
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 312.44