Få mere at vide
Olanzapin (1 mg/ml i acetonitril), TRC
Artikelnummer. 30400842
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30400842 5 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30400842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT05905X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine
CAS 132539-06-1
Molekylær formel C17 H20 N4 S
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
InChI formel InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
IUPAC navn 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin
Molekylvægt (g/mol) 312.43
Formel vægt 312.1409
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Olanzapine 1 mg/mL