Få mere at vide
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko
Artikelnummer. 12084295
Størrelse:
37
38
39
41
42
44
45
Artikelnummer. 12084295
Brand: Euro Protection™ 9OKEL44
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko er åndbare, lette at tage på/af, velegnede til fødevareindustrien og har en sammensat tåkappe til beskyttelse.
  • Velegnet til brug i fødevareindustrien
  • Let på og let af
  • Beskyttende dæksel
  • Afrundet hæl for mere komfortabel kørsel
  • Overdel i mikrofiber
  • Åndbar 3D mesh foring
  • Udtagelig indersål i tekstil og skum
  • Komposit tåkappe
  • Mellemsål af indsprøjtet polyurethan
  • Polyurethan ydersål
Tekniske data
Farve Hvid, Grå
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevareindustrien
Hæl stil Afrundet
Liner materiale Åndbar 3D mesh foring
Materiale Mikrofiber
Størrelse 44
Sål funktioner Udtagelig indersål af tekstil og skum, mellemsål af indsprøjtet polyurethan, ydersål af polyurethan.
Sål materiale Polyurethan
Stil Lavt skåret
Tå materiale Komposit
Vægt (metrisk) 427 g per sko i størrelse 8
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2011
Produkttype Sikkerhedssko