Få mere at vide
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko
Beskrivelse
- Velegnet til brug i fødevareindustrien
- Let på og let af
- Beskyttende dæksel
- Afrundet hæl for mere komfortabel kørsel
- Overdel i mikrofiber
- Åndbar 3D mesh foring
- Udtagelig indersål i tekstil og skum
- Komposit tåkappe
- Mellemsål af indsprøjtet polyurethan
- Polyurethan ydersål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid, Grå |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevareindustrien |
| Hæl stil | Afrundet |
| Liner materiale | Åndbar 3D mesh foring |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 39 |
| Sål funktioner | Udtagelig indersål af tekstil og skum, mellemsål af indsprøjtet polyurethan, ydersål af polyurethan. |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | Lavt skåret |
| Tå materiale | Komposit |
| Vis mere |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?