Learn More
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko
Description
- Velegnet til brug i fødevareindustrien
- Let på og let af
- Beskyttende dæksel
- Afrundet hæl for mere komfortabel kørsel
- Overdel i mikrofiber
- Åndbar 3D mesh foring
- Udtagelig indersål i tekstil og skum
- Komposit tåkappe
- Mellemsål af indsprøjtet polyurethan
- Polyurethan ydersål
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid, Grå |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevareindustrien |
| Hæl stil | Afrundet |
| Liner materiale | Åndbar 3D mesh foring |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 38 |
| Sål funktioner | Udtagelig indersål af tekstil og skum, mellemsål af indsprøjtet polyurethan, ydersål af polyurethan. |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | Lavt skåret |
| Tå materiale | Komposit |
| Show More |