Få mere at vide
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko
Artikelnummer. 12014295
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
41
42
44
45
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
12014295 37
12024295 38
12034295 39
12054295 41
12064295 42
12084295 44
12094295 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12014295 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 9OKEL37
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.04 DKK
    269.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 345.14 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Euro Protection™ Okenite sikkerhedssko er åndbare, lette at tage på/af, velegnede til fødevareindustrien og har en sammensat tåkappe til beskyttelse.
  • Velegnet til brug i fødevareindustrien
  • Let på og let af
  • Beskyttende dæksel
  • Afrundet hæl for mere komfortabel kørsel
  • Overdel i mikrofiber
  • Åndbar 3D mesh foring
  • Udtagelig indersål i tekstil og skum
  • Komposit tåkappe
  • Mellemsål af indsprøjtet polyurethan
  • Polyurethan ydersål
Tekniske data
Farve Hvid, Grå
Hæl stil Afrundet
Liner materiale Åndbar 3D mesh foring
Materiale Mikrofiber
Størrelse 37
Sål funktioner Udtagelig indersål af tekstil og skum, mellemsål af indsprøjtet polyurethan, ydersål af polyurethan.
Sål materiale Polyurethan
Stil Lavt skåret
Tå materiale Komposit
Vægt (metrisk) 427 g per sko i størrelse 8
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2011
Produkttype Sikkerhedssko