Få mere at vide
Okadainsyre natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464839
Skift visning
Mængde:
100 μg
300 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
300µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464839 50 μg 50µg
15444839 100 μg 100µg
15454839 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15464839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62463.I&
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent inhibitor af serin/threonin-specifikke proteinphosphataser 1 og 2A (PP1 og PP2A). Hæmmer ikke tyrosin eller alkaliske fosfataser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Potent inhibitor af serin/threonin-specifikke proteinphosphataser 1 og 2A (PP1 og PP2A)
  • Hæmmer ikke tyrosin eller alkaliske fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209266-80-8
Molekylær formel C44H67NaO13
Molekylvægt (g/mol) 826.997
MDL nummer MFCD00210208
InChI nøgle BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
Synonym okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
PubChem CID 71308608
IUPAC navn natrium; (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2S,3R,6S)-1,7-methyl xaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]
SMIL CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Okadaic acid sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 μg
FN nummer UN3462
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO or ethanol
Formel vægt 827
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Okadaic acid sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Okadaic acid sodiumsalt