Få mere at vide
Okadaic acid, 98%
Artikelnummer. 15402979
Skift visning
Mængde:
100 μg
300 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
300µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402979 100 μg 100µg
15422979 50 μg 50µg
15412979 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15402979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60155.!G
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78111-17-8 | C44H68O13 | 805.015 g/mol
Okadainsyre, bruges som en aktivator af PKC og hæmmer af PP1 og PP2A fosfataser. Den hydrofobe rygrad af okadainsyre sætter den i stand til at trænge ind i celler, hvor den stimulerer intracellulær proteinphosphorylering. Det efterligner virkningerne af insulin, øger transmitterfrigivelsen ved neuromuskulære forbindelser, forårsager vasodilatation og er en meget potent tumorpromotor. Okadainsyre er et yderst nyttigt værktøj til at studere cellulære processer, der reguleres af fosforylering. Det er vist at aktivere atypisk proteinkinase C i adipocytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Okadainsyre, bruges som en aktivator af PKC og hæmmer af PP1 og PP2A fosfataser. Den hydrofobe rygrad af okadainsyre sætter den i stand til at trænge ind i celler, hvor den stimulerer intracellulær proteinphosphorylering. Det efterligner virkningerne af insulin, øger transmitterfrigivelsen ved neuromuskulære forbindelser, forårsager vasodilatation og er en meget potent tumorpromotor. Okadainsyre er et yderst nyttigt værktøj til at studere cellulære processer, der reguleres af fosforylering. Det er vist at aktivere atypisk proteinkinase C i adipocytter.
Opløselighed
Det er opløseligt i ethanol (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), methanol (≥ 1 mg/ml), chloroform, acetone, ethylacetat, DMF og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78111-17-8
Molekylær formel C44H68O13
Molekylvægt (g/mol) 805.015
MDL nummer MFCD00083455
InChI nøgle QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
Synonym okadaic acid
PubChem CID 131839562
IUPAC navn (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2R,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxasp. decan-2-yl]butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-
SMIL CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Okadaic acid
Farve Hvid
Mængde 100 μg
FN nummer UN3462
Merck Index 14,6819
Opløselighedsinformation It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol.
Formel vægt 805.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver