Få mere at vide
Okadainsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534531 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10534531 0.1 mg 0.1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10534531 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 328370001
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78111-17-8 | C44H68O13 | 805.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Okadaic acid
Navn note 98%
CAS 78111-17-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164.0°C to 166.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C44H68O13
MDL nummer MFCD00083455
Mængde 0.1 mg
Merck Index 15, 6911
Synonym okadaic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol
InChI nøgle QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
SMIL CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
IUPAC navn (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2R,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxasp. decan-2-yl]butyl]-3-methylidenspiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolan]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-
Molekylvægt (g/mol) 805.02
PubChem CID 131839562
Formel vægt 805.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Okadaic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.