Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Okadaic acid
Artikelnummer. 18763474
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18763474 100 μg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18763474 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1136/100U
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Protein phosphatase 1 and 2A inhibitor
Okadaic acid is a potent inhibitor of protein phosphatase 1 (IC50 = 3 nM) and protein phosphatase 2A (IC50 = 0.2-1 nM). Displays > 100,000,000-fold selectivity over PP2B and PP2C. Tumor promoter. Shown to activate atypical protein kinase C in adipocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin
CAS 78111-17-8
Mængde 100 μg
Mål Protein Ser/Thr Phosphatase Inhibitors
Molekylær formel C44H68O13
Renhed 0.9