Få mere at vide
Ohaus™ OIML F1 vægtsæt, NVLAP Certifikat
Artikelnummer. 16692482 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 kg til 1 g
1 kg til 1 mg
100 g til 1 g
100 g til 1 mg
2 x 2 kg til 1 g
2 x 2 kg til 1 mg
2 x 200 g til 1 g
2 x 200 g til 1 mg
5 kg til 1 g
5 kg til 1 mg
50 g til 1 g
50 g til 1 mg
500 g til 1 g
500 g til 1 mg
500 mg til 1 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse Pakningsstørrelse
16692482 500 g til 1 mg Hver
16622482 500 mg til 1 mg -
16632482 50 g til 1 mg Hver
16642482 50 g til 1 g Hver
16652482 100 g til 1 mg -
16662482 100 g til 1 g -
16672482 2 x 200 g til 1 mg -
16682482 2 x 200 g til 1 g -
16602492 500 g til 1 g -
16612492 1 kg til 1 mg -
16622492 1 kg til 1 g -
16632492 2 x 2 kg til 1 mg Hver
16642492 2 x 2 kg til 1 g -
16652492 5 kg til 1 mg -
16662492 5 kg til 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16692482 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9465.00 DKK
    7101.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 2363.96 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
  • Vægtsæt i masser fra 1 gram til 1 kilogram er lavet af Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale Rustfrit stål, aluminium
Vægt (metrisk) 2 kg
Masse 500 g til 1 mg
Inkluderer Beskyttende etui
Emballagemængde 24/Pk.