Beskrivelse
- Vægtsæt i masser fra 1 gram til 1 kilogram er lavet af Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat |
| Materiale | Troemner Alloy 8 |
| Vægt (metrisk) | 0.300 kg |
| Masse | 100 g til 1 g |
| Inkluderer | Beskyttende etui |
| Emballagemængde | 9/Pk. |