Få mere at vide
Ohaus™ OIML F1 vægtsæt, NVLAP Certifikat
Artikelnummer. 16622482 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 kg til 1 g
1 kg til 1 mg
100 g til 1 g
100 g til 1 mg
2 x 2 kg til 1 g
2 x 2 kg til 1 mg
2 x 200 g til 1 g
2 x 200 g til 1 mg
5 kg til 1 g
5 kg til 1 mg
50 g til 1 g
50 g til 1 mg
500 g til 1 g
500 g til 1 mg
500 mg til 1 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16622482 500 mg til 1 mg -
16632482 50 g til 1 mg Hver
16642482 50 g til 1 g Hver
16652482 100 g til 1 mg -
16662482 100 g til 1 g -
16672482 2 x 200 g til 1 mg -
16682482 2 x 200 g til 1 g -
16692482 500 g til 1 mg Hver
16602492 500 g til 1 g -
16612492 1 kg til 1 mg -
16622492 1 kg til 1 g -
16632492 2 x 2 kg til 1 mg Hver
16642492 2 x 2 kg til 1 g -
16652492 5 kg til 1 mg -
16662492 5 kg til 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16622482 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780435
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
  • Vægtsæt i masser fra 1 gram til 1 kilogram er lavet af Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale Rustfrit stål, aluminium
Vægt (metrisk) 0.050 kg
Masse 500 mg til 1 mg
Inkluderer Beskyttende etui
Emballagemængde 12/Pk.