Learn More
Ohaus™ OIML F1 vægtsæt
Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Masse:
1 kg til 1 g
1 kg til 1 mg
100 g til 1 g
100 g til 1 mg
2 x 2 kg til 1 g
2 x 2 kg til 1 mg
2 x 200 g til 1 g
2 x 200 g til 1 mg
5 kg til 1 g
5 kg til 1 mg
50 g til 1 g
50 g til 1 mg
500 g til 1 g
500 g til 1 mg
500 mg til 1 mg
Description
- Vægte Sæt i masser fra 1 gram til 1 kilogram er lavet af Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie for at beskytte din investering
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Intet certifikat |
| Materiale | Troemner Alloy 8 |
| Vægt (metrisk) | 3 kg |
| Masse | 1 kg til 1 g |
| Inkluderer | Beskyttende etui |
| Emballagemængde | 13/Pk. |