Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse M1 vægtsæt med Dakks certifikat
Artikelnummer. 11373364 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Klasse M1 vægtsæt, 1 g - 100 g
Artikelnummer.
11373364 Klasse M1 vægtsæt, 1 g - 100 g
1 options
Artikelnummer. 11373364 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCS31515AC02
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder de samme funktioner og egenskaber som de individuelle vægte i denne serie, sammen med de tilsvarende maksimalt tilladte fejl. Sartorius™ OIML Klasse M1 Vægtsæt med DAkkS Certifikatet leveres med handsker, pincet og børste i etui af høj kvalitet
Værdier 1 til 5mg: Aluminiumsbladvægte med densitet på 2.650 kg/m3
Værdier på 10 til 500mg: Nikkel sølv konstruktion med densitet på 8.600 kg/m3.
Værdier på 1g og højere: Polerede, specielle rustfri stålknopvægte med densitet på 7.950 kg/m 3
  • Meget korrosionsbestandig
  • Ikke-magnetiserbar
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Inklusiv robust plastik kuffert
  • DAkkS Certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype M1 vægtsæt
Certificeringer/compliance DAkkS Kalibreringscertifikat
Klassifikation M1
Materiale Aluminium, nikkel sølv, rustfrit stål
Tæthed 7.850 kg/m 3
Masse 1 g til 100 g