Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line vægtsæt uden certifikat
Artikelnummer. 11303364 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 mg til 500 mg
Materiale:
Aluminium (1 til 5 mg), nikkelsølv (10 til 500 mg)
Rustfrit stål
Tæthed:
2.950 kg/m 3 (1 til 5 mg), 8.600 kg/m 3 (10 mg til 500 mg)
7.850 kg/m 3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11303364
Brand: Sartorius™ YCS01255AC00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder de samme funktioner og egenskaber som de individuelle vægte i denne serie, sammen med de tilsvarende maksimalt tilladte fejl. Sartorius™ OIML Klasse M1 vægtsæt uden certifikat leveres med handsker, pincet og børste i en plastkasse af høj kvalitet
Værdier 1 til 5mg: Aluminiumsbladvægte med densitet på 2.650 kg/m3
Værdier på 10 til 500mg: Nikkel sølv konstruktion med densitet på 8.600 kg/m3.
Værdier på 1g og højere: Polerede, specielle rustfri stålknopvægte med densitet på 7.950 kg/m 3
  • Meget korrosionsbestandig
  • Ikke-magnetiserbar
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Inklusiv robust plastik kuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line vægtsæt
Klassifikation OIML klasse M1
Materiale Aluminium (1 til 5 mg), nikkelsølv (10 til 500 mg)
Tæthed 2.950 kg/m 3 (1 til 5 mg), 8.600 kg/m 3 (10 mg til 500 mg)
Masse 1 mg til 500 mg