Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knop Vægt uden certifikat
Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ikke-magnetiserbar
- Leveres i en plastkasse af høj kvalitet (medmindre andet er angivet) egnet til brug i renrum
- Rustfri stålkonstruktion med en densitet på 7.850 kg/m 3
- Overholder OIML R111-1 International Recommentation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proof Line Vægt |
| Klassifikation | OIML klasse M1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tæthed | 7.850 kg/m 3 |
| Masse | 20 g |