Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knop Vægt uden certifikat
Artikelnummer. 11303424 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11303424
Brand: Sartorius™ YCW555AC00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polerede ikke-magnetiserbare kalibreringsvægte. Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knop Vægt uden certifikat er konstrueret af rustfrit stål og leveres i en plastikkasse.
  • Ikke-magnetiserbar
  • Leveres i en plastkasse af høj kvalitet (medmindre andet er angivet) egnet til brug i renrum
  • Rustfri stålkonstruktion med en densitet på 7.850 kg/m 3
  • Overholder OIML R111-1 International Recommentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line Vægt
Klassifikation OIML klasse M1
Materiale Rustfrit stål
Tæthed 7.850 kg/m 3
Masse 500 g