missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Vægtsæt med DAkkS Certifikat

Artikelnummer. 11393354 Shop alle Sartorius produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Masse:
1 g til 1 kg
1 g til 100 g
1 g til 5 kg
1 mg til 500 mg
Materiale:
Aluminium (1 til 5 mg), nikkelsølv (10 til 500 mg)
Specielt rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11393354

Brand: Sartorius™ YCS01254AC02

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder de samme funktioner og egenskaber som de individuelle vægte i denne serie, sammen med de tilsvarende maksimalt tilladte fejl. Sartorius™ OIML Klasse F2 Vægtsæt med DAkkS Certifikatet leveres med handsker, pincet og børste i etui af høj kvalitet

Værdier 1 til 5mg: Aluminiumsbladvægte med densitet på 2.650 kg/m3
Værdier på 10 til 500mg: Nikkel sølv konstruktion med densitet på 8.600 kg/m3.
Værdier på 1g og højere: Polerede, specielle rustfri stålknopvægte med densitet på 7.950 kg/m 3
  • Meget korrosionsbestandig
  • Ikke-magnetiserbar
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Inklusiv robust plastik kuffert
  • DAkkS Certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype Proof Line vægtsæt
Certificeringer/compliance DAkkS kalibrering
Klassifikation OIML klasse F2
Materiale Aluminium (1 til 5 mg), nikkelsølv (10 til 500 mg)
Masse 1 mg til 500 mg
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.