Få mere at vide
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vægt uden certifikat
Artikelnummer. 11363384 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11363384
Brand: Sartorius™ YCW314AC00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polerede ikke-magnetiserbare kalibreringsvægte. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Vægt uden certifikat er konstrueret af specialstål og leveres i en plastikkasse.
  • Ikke-magnetiserbar
  • Leveres i en plastkasse af høj kvalitet (medmindre andet er angivet) egnet til brug i renrum
  • Speciel rustfri stålkonstruktion med en densitet på 7.950 kg/m 3
  • Overholder OIML R111-1 International Recommentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line Vægt
Klassifikation OIML klasse F2
Materiale Specielt rustfrit stål
Tæthed 7.950 kg/m 3
Masse 1 g