Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse F1 Referencelinje Knob Vægt med DAkkS Certifikat
Artikelnummer. 15341046 Shop alle Sartorius produkter
Artikelnummer. 15341046
Brand: Sartorius™ YCW31302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polerede ikke-magnetiserbare kalibreringsvægte. Sartorius™ F1 Referencelinje Knop Vægt med DAkkS Certifikatet er konstrueret af specialstål og leveres i en plastkasse.
  • Nominelle værdier på 1g og højere er tilgængelige som knopvægte
  • Fremstillet af specielt rustfrit stål, der har en densitet på 7.950 kg/m 3
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Referencelinje milligramvægt
Certificeringer/compliance DAkkS Kalibreringscertifikat
Klassifikation OIML klasse F1
Materiale Rustfrit stål
Tæthed 7.950 kg/m 3
Masse 1 g