Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Vægtsæt med DAkkS Certifikat
Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g til 100 g
1 g til 5 kg
1 mg til 500 mg
Materiale:
Aluminium (1 til 5 mg), nikkelsølv (10 til 500 mg)
Specielt rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Værdier 1 til 5mg: Aluminiumsbladvægte med densitet på 2.650 kg/m3
Værdier på 10 til 500mg: Nikkel sølv konstruktion med densitet på 8.600 kg/m3.
Værdier på 1g og højere: Polerede, specielle rustfri stålknopvægte med densitet på 7.950 kg/m 3
Værdier på 10 til 500mg: Nikkel sølv konstruktion med densitet på 8.600 kg/m3.
Værdier på 1g og højere: Polerede, specielle rustfri stålknopvægte med densitet på 7.950 kg/m 3
- Meget korrosionsbestandig
- Ikke-magnetiserbar
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Inklusiv robust plastik kuffert
- DAkkS Certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proof Line vægtsæt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibrering |
| Klassifikation | OIML klasse F1 |
| Materiale | Specielt rustfrit stål |
| Masse | 1 g til 5 kg |