Få mere at vide
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ECO-shape
- Polished stainless steel
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | F1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vægt (metrisk) | 5 kg |
| Tolerance | ± 25 mg |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.