Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Bladvægt uden certifikat
Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tæthed:
2.650 kg/m 3
8.600 kg/m 3
Materiale:
Aluminium
Nikkel Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Milligramvægte leveres som bladvægte
- Med nominelle masseværdier fra 1mg til 5mg er de lavet af aluminium med en tæthed på 2.650 kg/m 3
- Vægte med nominelle værdier på 10mg til 500mg er lavet af nikkelsølv med en tæthed på 8.600 kg/m 3
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proof Line Vægt |
| Klassifikation | OIML klasse E2 |
| Materiale | Nikkel Sølv |
| Tæthed | 8.600 kg/m 3 |
| Masse | 20 mg |