Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Bladvægt uden certifikat
Artikelnummer. 11343334 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tæthed:
2.650 kg/m 3
8.600 kg/m 3
Materiale:
Aluminium
Nikkel Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11343334
Brand: Sartorius™ YCW0121AC00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af ikke-magnetiserbart aluminium eller nikkelsølv. Sartorius™ OIML klasse E2 bladvægt uden certifikat er meget modstandsdygtig over for korrosion.
  • Milligramvægte leveres som bladvægte
  • Med nominelle masseværdier fra 1mg til 5mg er de lavet af aluminium med en tæthed på 2.650 kg/m 3
  • Vægte med nominelle værdier på 10mg til 500mg er lavet af nikkelsølv med en tæthed på 8.600 kg/m 3
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line Vægt
Klassifikation OIML klasse E2
Materiale Aluminium
Tæthed 2.650 kg/m 3
Masse 1 mg