Beskrivelse
- Ikke-magnetiserbar
- Leveres i en plastkasse af høj kvalitet (medmindre andet er angivet) egnet til brug i renrum
- Speciel rustfri stålkonstruktion med en densitet på 7.950 kg/m 3
- Overholder OIML R111-1 International Recommentation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proof Line Knop Vægt |
| Klassifikation | OIML klasse E2 |
| Materiale | Specielt rustfrit stål |
| Tæthed | 7.950 kg/m 3 |
| Masse | 1 g |