Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knop Vægt med DAkkS Certifikat
Artikelnummer. 11373314 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11373314
Brand: Sartorius™ YCW522AC02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polerede ikke-magnetiserbare kalibreringsvægte. Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knop Vægt med DAkkS Certifikatet er konstrueret af specialstål og leveres i en plastkasse.
  • Ikke-magnetiserbar
  • Leveres i en plastkasse af høj kvalitet (medmindre andet er angivet) egnet til brug i renrum
  • Speciel rustfri stålkonstruktion med en densitet på 7.950 kg/m 3
  • Overholder OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line Knop Vægt
Certificeringer/compliance DAkkS kalibreringscertifikat
Klassifikation OIML klasse E2
Materiale Specielt rustfrit stål
Tæthed 7.950 kg/m 3
Masse 200 g