Få mere at vide
Justrite™ Olieholdigt affaldsbeholder fodbetjent dæksel& Soundgard
Artikelnummer. 12903565
Skift visning
Diameter (engelsk) Ydre:
13,94 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
12903565 13,94 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 12903565 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 09308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 DKK
    907.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 226.20 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fodbetjent for bekvemmelighed og brugervenlighed.
Klude og klude gennemvædet med opløsningsmidler, fortynder, linolie, brændbare klæbemidler og andre brændbare væsker udgør en alvorlig brandrisiko, når de kasseres forkert. Låget åbner ikke mere end 60 grader og forbliver lukket, når det ikke er i brug, hvilket isolerer indholdet fra brandkilder og begrænser ilt for praktisk talt at eliminere risikoen for selvantændelse.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 13,94 tommer.
Længde (engelsk) 18,25 tommer