Få mere at vide
asecos™ Oliesorbentrulle
Artikelnummer. 17876396 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
45 m
90 m
Bredde (metrisk):
400,00 mm
800,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17876396 45 m 800,00 mm
17856576 45 m 400,00 mm
17866376 90 m 400,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17876396 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 9936
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Oil Sorbents Roll er vandafvisende til sikker absorption af olier, benzin, diesel osv.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Kraftig klud
Type Kun olie sorberende rulle
Længde (engelsk) 147.64 ft.
Længde (metrisk) 45 m
Bredde (engelsk) 31,50 tommer.
Bredde (metrisk) 800,00 mm
Vægt (engelsk) 22.05 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg