Få mere at vide
3M™ Oliesorbentrulle, T-150
Description
- Bruges til at dække store spild, eller som en forholdsregel i områder, hvor store spild kan forekomme
- Ideel til at absorbere olie fra områder, hvor der også kan være vand
- Kan vrides ud og genbruges mange gange
- Skær til at dække små områder eller læg på åbent vand, kystlinjer eller udledningsvandløb
Specifications
Specifications
| Produkttype | Sorbent rulle |
| Farve | Brun |
| Diameter (metrisk) | 480 mm |
| Format | Rulle |
| Til brug med (applikation) | Spild Absorption/Indeslutning |
| Længde (metrisk) | 40 m |
| Model- | T-150 |